Saltsyre 4 mol/l, EMPROVE® EXPERT for biofarmasøytisk produksjon
Leverandør: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Warning
1.37055.9950EA 0 NOK
1.37055.9950 1.37055.1000
Saltsyre 4 mol/l, EMPROVE® EXPERT for biofarmasøytisk produksjon
Saltsyre
Formel: HCl
MW: 36,46 g/mol
Tetthet: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011324
CAS-nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
FN: 1789
ADR: 8,