SPE columns, CHROMABOND® C18 f (fast flow)
Leverandør: MACHEREY-NAGEL
CHROMABOND®
CHROMABOND® C18 f (f = fast flow), octadecyl modified silica phase for SPE, not endcapped.
  • Base material silica
  • Possesses more free silanols (SiOH), which allow secondary interactions with polar groups of the analytes
Recommended for non polar compounds, pesticides and viscous samples.
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Beskrivelse Phase Column hardware Porestr Partikkelstr Kapasitet Bed vekt Fp Fylling Art.nr Antall
CHROMABOND® C18 f polypropylenkolonner, rask flow C18 f PP 60 Å 100 µm 6 ml 1000 mg 30 1000 mg MANA730009
CHROMABOND® C18 f polypropylenkolonner, rask flow C18 f PP 60 Å 100 µm 3 ml 200 mg 50 200 mg MANA730402
CHROMABOND® C18 f polypropylenkolonner, rask flow C18 f PP 60 Å 100 µm 6 ml 500 mg 30 500 mg MANA730403
CHROMABOND® C18 f polypropylenkolonner, rask flow C18 f PP 60 Å 100 µm 3 ml 500 mg 50 500 mg MANA730008
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
SPESIFIKASJONER
Carbon load 14%
Kappet ved endene Nei
pH område 2 - 8
Overflate areal 500 m²/g
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall