Flergangsørepropper, Rockets®
Leverandør: Moldex
Rockets®
111-1161EA 1200 NOK
111-1161 111-1160
Flergangsørepropper, Rockets®
Ørepropper Flergangsørepropper
Disse øreproppene gir beskyttelse i de mest støyende omgivelser.
  • En luftboble i tuppen gir myk komfort for heldagsbruk.
  • Myke, fleksible flenser gir overlegen forsegling og passer øreganger i de fleste størrelser.
  • Solid håndtak gir enkel innsetting og maksimal komfort, med et høyt nivå av beskyttelse.
SNR: 30 dB
Sertifiseringer: EN 352-2:2002
Leveringsinformasjon: Hvert par leveres med en Pocket-Pak ®-bæreveske for å holde dem rene når de ikke i bruk.
forsiktig: * Én størrelse passer alle