SPE columns, CHROMABOND® NH₂
Leverandør: MACHEREY-NAGEL
CHROMABOND®
CHROMABOND® NH₂, aminopropyl modified silica phase for SPE.
  • Base material silica, pH stability 2 - 8
  • Carbon content 3,5%
  • Polar, weak anion exchanger
Recommended for trace elements and lipids.
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
CHROMABOND® NH2 polypropylene columns
Beskrivelse Phase Column hardware Porestr Partikkelstr Kapasitet Bed vekt Fp Fylling Art.nr Antall
CHROMABOND® NH₂ PP-kolonner, med porestørrelse 60 Å NH₂ PP 60 Å 45 µm 1 ml 100 mg 100 100 mg MANA730031
CHROMABOND® NH₂ PP-kolonner, med porestørrelse 60 Å NH₂ PP 60 Å 45 µm 3 ml 200 mg 50 200 mg MANA730413
CHROMABOND® NH₂ PP-kolonner, med porestørrelse 60 Å NH₂ PP 60 Å 45 µm 3 ml 500 mg 50 500 mg MANA730033
- NH2 PP 60 Å 45 µm 3 ml 500 mg 250 - MANA730033.250
CHROMABOND® NH₂ PP-kolonner, med porestørrelse 60 Å NH₂ PP 60 Å 45 µm 6 ml 500 mg 30 500 mg MANA730180
CHROMABOND® NH₂ PP-kolonner, med porestørrelse 60 Å NH₂ PP 60 Å 45 µm 6 ml 1000 mg 30 1000 mg MANA730626
CHROMABOND® NH2 glass columns
Beskrivelse Phase Column hardware Porestr Partikkelstr Kapasitet Bed vekt Fp Fylling Art.nr Antall
CHROMABOND® NH₂ glasskolonner, med porestørrelse 60 Å NH₂ Glass 60 Å 45 µm 3 ml 500 mg 50 500 mg MANA730033G
CHROMABOND® NH₂ glasskolonner, med porestørrelse 60 Å NH₂ Glass 60 Å 45 µm 6 ml 500 mg 30 500 mg MANA730180G
CHROMABOND® NH₂ glasskolonner, med porestørrelse 60 Å NH₂ Glass 60 Å 45 µm 6 ml 1000 mg 30 1000 mg MANA730626G
CHROMABOND® LV-NH2
Beskrivelse Phase Column hardware Porestr Partikkelstr Kapasitet Bed vekt Fp Fylling Art.nr Antall
CHROMABOND® LV-NH₂, med porestørrelse 60 Å NH₂ PP 60 Å 45 µm 15 ml 500 mg 30 500 mg MANA732033
CHROMABOND® MULTI 96 NH2
Beskrivelse Phase Column hardware Porestr Partikkelstr Bed vekt Fp Fylling Art.nr Antall
CHROMABOND® MULTI 96 NH₂, med porestørrelse 60 Å NH₂ PP 60 Å 45 µm 96×100 mg 1 KIT 96 × 100 mg MANA738031.100M
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
SPESIFIKASJONER
Carbon load 3,5%
Overflate areal 500 m²/g
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall