HPLC columns, HarmonySecure™
Leverandør: ES INDUSTRIES
HarmonySecure™
These columns are equivalent to Waters® Symmetry™ Shield columns. They utilise polar embedded technology for superior HPLC analysis.
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
HarmonySecure™ RP18
Phase Porestr Partikkelstr Innvendig-Ø×L Fp Art.nr Antall
RP18 100 Å 3,5 µm 3,0×100 mm 1 ESIN123121-HRSRP18
RP18 100 Å 3,5 µm 4,6×75 mm 1 ESIN195121-HRSRP18
RP18 100 Å 5 µm 2,1×100 mm 1 ESIN122221-HRSRP18
RP18 100 Å 5 µm 3,9×150 mm 1 ESIN13E221-HRSRP18
RP18 100 Å 5 µm 2,1×150 mm 1 ESIN132221-HRSRP18
RP18 100 Å 5 µm 3,0×250 mm 1 ESIN153221-HRSRP18
RP18 100 Å 3,5 µm 4,6×100 mm 1 ESIN125121-HRSRP18
RP18 100 Å 5 µm 4,6×100 mm 1 ESIN125221-HRSRP18
RP18 100 Å 3,5 µm 3,0×50 mm 1 ESIN113121-HRSRP18
RP18 100 Å 5 µm 4,6×150 mm 1 ESIN135221-HRSRP18
RP18 100 Å 3,5 µm 2,1×50 mm 1 ESIN112121-HRSRP18
RP18 100 Å 3,5 µm 2,1×100 mm 1 ESIN122121-HRSRP18
RP18 100 Å 5 µm 4,6×250 mm 1 ESIN155221-HRSRP18
RP18 100 Å 3,5 µm 4,6×150 mm 1 ESIN135121-HRSRP18
RP18 100 Å 5 µm 3,0×150 mm 1 ESIN133221-HRSRP18
RP18 100 Å 5 µm 2,1×50 mm 1 ESIN112221-HRSRP18
RP18 100 Å 3,5 µm 4,6×50 mm 1 ESIN115121-HRSRP18
RP18 100 Å 3,5 µm 2,1×150 mm 1 ESIN132121-HRSRP18
RP18 100 Å 3,5 µm 3,0×150 mm 1 ESIN133121-HRSRP18
RP18 100 Å 5 µm 4,6×50 mm 1 ESIN115221-HRSRP18
HarmonySecure™ RP8
Phase Porestr Partikkelstr Innvendig-Ø×L Fp Art.nr Antall
RP8 100 Å 5 µm 4,6×250 mm 1 ESIN155221-HRSRP8
RP8 100 Å 3,5 µm 3,0×150 mm 1 ESIN133121-HRSRP8
RP8 100 Å 3,5 µm 4,6×50 mm 1 ESIN115121-HRSRP8
RP8 100 Å 5 µm 3,0×150 mm 1 ESIN133221-HRSRP8
RP8 100 Å 3,5 µm 4,6×150 mm 1 ESIN135121-HRSRP8
RP8 100 Å 5 µm 2,1×150 mm 1 ESIN132221-HRSRP8
RP8 100 Å 3,5 µm 3,0×50 mm 1 ESIN113121-HRSRP8
RP8 100 Å 3,5 µm 2,1×150 mm 1 ESIN132121-HRSRP8
RP8 100 Å 3,5 µm 2,1×50 mm 1 ESIN112121-HRSRP8
RP8 100 Å 5 µm 3,0×250 mm 1 ESIN153221-HRSRP8
RP8 100 Å 5 µm 4,6×100 mm 1 ESIN125221-HRSRP8
RP8 100 Å 3,5 µm 4,6×100 mm 1 ESIN125121-HRSRP8
RP8 100 Å 5 µm 2,1×50 mm 1 ESIN112221-HRSRP8
RP8 100 Å 5 µm 4,6×50 mm 1 ESIN115221-HRSRP8
RP8 100 Å 3,5 µm 4,6×75 mm 1 ESIN195121-HRSRP8
RP8 100 Å 3,5 µm 3,0×100 mm 1 ESIN123121-HRSRP8
RP8 100 Å 5 µm 2,1×100 mm 1 ESIN122221-HRSRP8
RP8 100 Å 5 µm 3,9×150 mm 1 ESIN13E221-HRSRP8
RP8 100 Å 3,5 µm 2,1×100 mm 1 ESIN122121-HRSRP8
RP8 100 Å 5 µm 4,6×150 mm 1 ESIN135221-HRSRP8
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall