Vårt Oslo-kontor flytter den 25. mars 2019 til Brynsalleen 4, 0667 Oslo
SPE columns, CHROMABOND® SiOH
Leverandør: MACHEREY-NAGEL
CHROMABOND®
CHROMABOND® SiOH, unmodified silica phase for SPE.
  • Weakly acidic silica material, pH stability 2 - 8 and very polar
  • Adsorbs humidity from air, should be kept well closed and if necessary dried before use
  • High affinity for polar compounds it should not be conditioned with polar (e.g., methanol) or water-containing solvents
Recommended for aflatoxins, chloramphenicol, pesticides, steroids and vitamins.
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
CHROMABOND® SiOH PP columns
Phase Column hardware Porestr Partikkelstr Kapasitet Bed vekt Fp Art.nr Antall
SiOH PP 60 Å 45 µm 1 ml 100 mg 100 MANA730071
SiOH PP 60 Å 45 µm 3 ml 200 mg 50 MANA730214
SiOH PP 60 Å 45 µm 3 ml 500 mg 250 MANA730073.250
SiOH PP 60 Å 45 µm 3 ml 500 mg 50 705-1117
SiOH PP 60 Å 45 µm 6 ml 500 mg 30 MANA730070
SiOH PP 60 Å 45 µm 6 ml 1000 mg 250 MANA730075.250
SiOH PP 60 Å 45 µm 6 ml 1000 mg 30 705-1118
SiOH PP 60 Å 45 µm 6 ml 2000 mg 30 MANA730107.250
SiOH PP 60 Å 45 µm 6 ml 2000 mg 30 MANA730107
SiOH PP 60 Å 45 µm 15 ml 2000 mg 20 MANA730217
SiOH PP 60 Å 45 µm 45 ml 5000 mg 20 MANA730406
SiOH PP 60 Å 45 µm 70 ml 1000 mg 10 MANA730072
SiOH PP 60 Å 45 µm 150 ml 50000 mg 10 MANA730473
CHROMABOND® SiOH glass columns
Phase Column hardware Porestr Partikkelstr Kapasitet Bed vekt Fp Art.nr Antall
SiOH Glass 60 Å 45 µm 6 ml 500 mg 30 MANA730070G
SiOH Glass 60 Å 45 µm 3 ml 500 mg 50 MANA730073G
SiOH Glass 60 Å 45 µm 6 ml 1000 mg 30 MANA730075G
SiOH Glass 60 Å 45 µm 6 ml 2000 mg 30 MANA730107G
SiOH Glass 60 Å 45 µm 3 ml 200 mg 50 MANA730214G
CHROMABOND® LV-SiOH
Phase Column hardware Porestr Partikkelstr Kapasitet Bed vekt Fp Art.nr Antall
SiOH PP 60 Å 45 µm 15 ml 200 mg 30 MANA732072
SiOH PP 60 Å 45 µm 15 ml 500 mg 30 MANA732073
CHROMABOND® MULTI 96 SiOH
Phase Column hardware Porestr Partikkelstr Bed vekt Fp Art.nr Antall
SiOH PP 60 Å 45 µm 96×100 mg 1 KIT MANA738071.100M
CHROMABOND® SiOH PP columns, Gilson ASPEC™ system
Phase Column hardware Porestr Partikkelstr Kapasitet Bed vekt Fp Art.nr Antall
SiOH PP 60 Å 45 µm 1 ml 100 mg 100 MANA730071ASP
SiOH PP 60 Å 45 µm 3 ml 500 mg 100 MANA730073ASP
SiOH PP 60 Å 45 µm 6 ml 1000 mg 100 MANA730075ASP
CHROMABOND® SiOH PP columns, Gerstel MPS system
Phase Column hardware Porestr Partikkelstr Kapasitet Bed vekt Fp Art.nr Antall
SiOH PP 60 Å 45 µm 3 ml 200 mg 50 MANA730214MPS
SiOH PP 60 Å 45 µm 3 ml 500 mg 50 MANA730073MPS
SiOH PP 60 Å 45 µm 6 ml 1000 mg 30 MANA730075MPS
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
SPESIFIKASJONER
Overflate areal 500 m²/g
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall