SPE columns, CHROMABOND® SA
Leverandør: MACHEREY-NAGEL
CHROMABOND®
CHROMABOND® SA, Benzenesulfonic acid modified silica cation exchanger for SPE (SCX).
  • Base material silica, pH stability 2 - 8
  • Strongly acidic cation exchanger (capacity ~ 0,5 meq/g)
  • Adsorbent with hydrophobic and π-π interactions (benzene ring)
  • Ion exchange of organic compounds from aqueous matrix
  • Elution of interesting compounds with solvent systems, which compensate the ionic and nonpolar interactions
Recommended for amino acids, amines, chlorophyll and PCBs.
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
CHROMABOND® SA polypropylene columns
Beskrivelse Phase Column hardware Porestr Partikkelstr Kapasitet Bed vekt Fp Fylling Art.nr Antall
CHROMABOND® SA, PP-kolonner, med porestørrelse 60 Å SA PP 60 Å 45 µm 1 ml 100 mg 100 100 mg MANA730076
CHROMABOND® SA, PP-kolonner, med porestørrelse 60 Å SA PP 60 Å 45 µm 3 ml 200 mg 50 200 mg MANA730275
CHROMABOND® SA, PP-kolonner, med porestørrelse 60 Å SA PP 60 Å 45 µm 3 ml 500 mg 50 500 mg MANA730077
- SA PP 60 Å 45 µm 3 ml 500 mg 50 - MANA730077.250
CHROMABOND® SA, PP-kolonner, med porestørrelse 60 Å SA PP 60 Å 45 µm 6 ml 500 mg 30 500 mg MANA730425
CHROMABOND® SA, PP-kolonner, med porestørrelse 60 Å SA PP 60 Å 45 µm 6 ml 1000 mg 30 1000 mg MANA730212
CHROMABOND® LV-SA
Beskrivelse Phase Column hardware Porestr Partikkelstr Kapasitet Bed vekt Fp Fylling Art.nr Antall
CHROMABOND® LV-SA, med porestørrelse 60 Å SA PP 60 Å 45 µm 15 ml 500 mg 30 500 mg MANA732083
CHROMABOND® MULTI 96 SA
Beskrivelse Phase Column hardware Porestr Partikkelstr Kapasitet Bed vekt Fp Fylling Art.nr Antall
CHROMABOND® MULTI 96 SA, med porestørrelse 60 Å SA PP 60 Å 45 µm 96×100 mg 1 KIT 96 × 100 mg MANA738141.100M
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
SPESIFIKASJONER
Overflate areal 500 m²/g
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall