Bottles, wide neck, PTFE, with screw cap
Leverandør: VITLAB
PTFE, white.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
  • Thick walled
With very wide mouth, ideal for filling with powders and paste-like materials.
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Kapasitet Gjenge Ytre diam Høyde Fp Art.nr Antall
100 ml 35 mm 52 mm 88 mm 1 VITL122897
10 ml 12 mm 26 mm 50 mm 1 VITL122597
25 ml 19 mm 33 mm 61 mm 1 VITL122697
50 ml 25 mm 43 mm 76 mm 1 VITL122797
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall