Bottles, wide neck, with screw cap
Leverandør: VITLAB
LDPE, translucent, with screw cap made of PP.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
  • Flexible material with good resilience
Wider mouth for simple filling, also ideal for powders and paste-like materials.
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Kapasitet Gjenge Ytre diam Høyde Fp Art.nr Antall
1000 ml GL 63 91 mm 226 mm 12 VITL94189
100 ml GL 32 47 mm 94 mm 24 VITL93489
250 ml GL 45 58 mm 146 mm 12 VITL93789
500 ml GL 45 76 mm 166 mm 12 VITL93989
50 ml GL 32 39 mm 87 mm 24 VITL93389
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall