Vårt Oslo-kontor flytter den 25. mars 2019 til Brynsalleen 4, 0667 Oslo
Bottles, wide neck, with screw cap
Leverandør: VITLAB
HDPE, translucent, with sealing plug and screw cap made of LDPE.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Wider mouth for simple filling, also ideal for powders and paste-like materials. With eyes on the bottle and the screw cap for sealing.
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Kapasitet Gjenge Ytre diam Høyde Fp Art.nr Antall
1000 ml 50 mm 95 mm 200 mm 10 VITL80412
100 ml 24 mm 50 mm 90 mm 25 VITL80409
2000 ml 50 mm 115 mm 250 mm 10 VITL80413
250 ml 36 mm 60 mm 130 mm 25 VITL80410
500 ml 36 mm 75 mm 160 mm 10 VITL80411
50 ml 24 mm 40 mm 75 mm 25 VITL80408
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall