SPE columns, CHROMABOND® C₆H₅
Leverandør: MACHEREY-NAGEL
CHROMABOND®
CHROMABOND® C6H5, Phenyl-modified silica phase for SPE, recommended for aflatoxins, caffeine and phenols.
  • Phenyl phase and carbon content 8%
  • Selective adsorption is possible by π-π interactions due to the electron density of the phenyl ring
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Beskrivelse Phase Column hardware Porestr Partikkelstr Kapasitet Bed vekt Fp Fylling Art.nr Antall
CHROMABOND® C₆H₅ polypropylenkolonner C6H5 PP 60 Å 45 µm 3 ml 200 mg 50 200 mg MANA730411
CHROMABOND® C₆H₅ polypropylenkolonner C6H5 PP 60 Å 45 µm 1 ml 100 mg 100 100 mg MANA730083
CHROMABOND® C₆H₅ polypropylenkolonner C6H5 PP 60 Å 45 µm 3 ml 500 mg 50 500 mg MANA730084
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
SPESIFIKASJONER
Carbon load 8%
Kappet ved endene Nei
Overflate areal 500 m²/g
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall