Vårt Oslo-kontor flytter den 25. mars 2019 til Brynsalleen 4, 0667 Oslo
Alcohol lamps
Leverandør: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Glass alcohol lamps without lateral tubing, complete with wick and brass wick holder.
  • With a ground glass stopper
  • Glass cap reduces evoporation of alcohol when not in use
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Beskrivelse Volum flaske Fp Art.nr Antall
Alcohol lamp, without side tubulature 100 ml 1 HECH43031010
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
TILBEHØR
Utvid alle / Skjul alle
Accessories for alcohol lamps
Beskrivelse Fp Art.nr Antall
Wick for 100 ml alcohol lamps 1 HECH43031020
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall