Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)calcium ≥99.99% (metals basis)
Leverandør: Alfa Aesar
Synonymer: Ca(TMHD)2
41589.02EA 425 NOK
41589.02 41589.09 41589.04 41589.18
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)calcium ≥99.99% (metals basis)
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)calcium
Formel: C₂₂H₃₈CaO₄
MW: 406,57
Kokepunkt: 205 °C (0,1 mmHg) (subl.)
Smeltepunkt: 202…206 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00064757
CAS-nummer: 118448-18-3
FN: 0000