Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)magnesium(II) hydrate ≥98%
Leverandør: Alfa Aesar
38599.03EA 820 NOK
38599.03
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)magnesium(II) hydrate ≥98%
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')magnesium hydrate
Formel: C₂₂H₃₈MgO₄·xH₂O
MW: 390,85 g/mol (anhydrous)
Smeltepunkt: 135…150 °C (-H₂O)
MDL nummer: MFCD00167208
CAS-nummer: 339527-87-6
FN: 0000