Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')europium(III)
Leverandør: Alfa Aesar
Warning
87898.06EA 3075 NOK
87898.06 87898.03
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')europium(III)
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')europium(III)
Formel: C₃₃H₅₇EuO₆
MW: 701,766 g/mol
Smeltepunkt: 187…189 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000019
CAS-nummer: 15522-71-1
EINECS: 239-565-5
FN: 0000