Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')europium(III)
Leverandør: TCI EUROPE
TCIAT1265-1GEA 710 NOK
TCIAT1265-1G TCIAT1265-5G
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')europium(III)
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')europium(III)
Formel: C₃₃H₅₇EuO₆
MDL nummer: MFCD00000019
CAS-nummer: 15522-71-1
EINECS: 239-565-5
FN: 0000
https://no.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/53/05/28995305.jpg