Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')praseodymium(III)
Leverandør: TCI EUROPE
TCIAT1264-1GEA 1075 NOK
TCIAT1264-1G
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')praseodymium(III)
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')praseodymium(III)
Formel: C₃₃H₅₇O₆Pr
MDL nummer: MFCD00000027
CAS-nummer: 15492-48-5
EINECS: 239-522-0
FN: 0000