Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')copper(II) ≥99.9% (metals basis)
Leverandør: Thermo Scientific
|
Warning
|
41279.03EA
1275
NOK
41279.03
41279.14
41279.06
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')copper(II) ≥99.9% (metals basis)
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')copper(II)
Formel:
C₂₂H₃₈CuO₄ MW: 430,08 g/mol Kokepunkt: 100 °C (0,1 mmHg) (subl.) Smeltepunkt: 198 °C Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00058920 CAS-nummer: 14040-05-2 |