Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')zirconium(IV) ≥99.99% (metals basis)
Leverandør: Alfa Aesar
42028.06EA 1825 NOK
42028.06 42028.03 42028.14
Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')zirconium(IV) ≥99.99% (metals basis)
Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')zirconium(IV)
MOCVD of zirconium
Formel: C₄₄H₇₆O₈Zr
MW: 824,29 g/mol
Kokepunkt: 180 °C (0,1 mmHg) (subl.)
Smeltepunkt: 318…320 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00145380
CAS-nummer: 18865-74-2
EINECS: 000-000-0
FN: 0000