Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')niobium(IV)
Leverandør: Alfa Aesar
39459.06EA 4400 NOK
39459.06 39459.03
Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')niobium(IV)
Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')niobium(IV)
Formel: C₄₄H₇₆NbO₈
MW: 825,976 g/mol
Kokepunkt: 325 °C (dec.)
Smeltepunkt: 219…220 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00145379
CAS-nummer: 41706-15-4
EINECS: 000-000-0
FN: 0000