Bis(2,2,6,6-tetramethyl-2,5-heptanedionato-O,O')cobalt(II) ≥99.9% (metals basis)
Leverandør: Thermo Scientific
|
Warning
|
41359.04EA
3450
NOK
41359.04
41359.09
41359.02
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-2,5-heptanedionato-O,O')cobalt(II) ≥99.9% (metals basis)
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-2,5-heptanedionato-O,O')cobalt(II)
Precursor for CVD process
Formel:
C₂₂H₃₈CoO₄ MW: 425,46 g/mol Smeltepunkt: 143 °C Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00233616 CAS-nummer: 13986-53-3 |