Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')cobalt(III) ≥99.9% (metals basis)
Leverandør: Alfa Aesar
Warning
41280.06EA 4625 NOK
41280.06 41280.03
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')cobalt(III) ≥99.9% (metals basis)
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')cobalt(III)
Formel: C₃₃H₅₇CoO₆
MW: 608,735 g/mol
Kokepunkt: 120 °C (0,5 mmHg) (subl.)
Smeltepunkt: 254…256 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00233617
CAS-nummer: 14877-41-9
EINECS: 000-000-0
FN: 0000