Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')cobalt(III) ≥99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
43993.04EA 3400 NOK
43993.04 43993.02 43993.09
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')cobalt(III) ≥99%
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')cobalt(III)
Vapor deposition
Formel: C₃₃H₅₇CoO₆
MW: 608,735 g/mol
Kokepunkt: 120 °C (0,5 mmHg) (subl.)
Smeltepunkt: 254…256 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00233617
CAS-nummer: 14877-41-9