Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')ruthenium(III) ≥99%
Leverandør: Alfa Aesar
Warning
44006.04EA 6275 NOK
44006.04 44006.02
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')ruthenium(III) ≥99%
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')ruthenium(III)
Formel: C₃₃H₅₇O₆Ru
MW: 650,872 g/mol
Kokepunkt: 250 °C (dec.)
Smeltepunkt: 200…203 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00269841
CAS-nummer: 38625-54-6
EINECS: 000-000-0
FN: 0000