Reinecke's salt ACS
Leverandør: Thermo Scientific
|
Warning
|
ACRO423330250EA
1100
NOK
ACRO423330250
ACRO423335000
ACRO423331000
Reinecke's salt ACS
Reinecke's salt
Formel:
C₄H₁₀CrN₇S₄ Smeltepunkt: 270 °C (dec.) Lagringstemperatur: Kjøleskap |
MDL nummer:
MFCD00151654 CAS-nummer: 13573-16-5 EINECS: 237-003-3 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Red Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Gravimetry | ≥93.0 % |
Sensitivity | passes test |
Insoluble matter | ≤0.05 % (in dilute HCl) |