Fmoc-L-phenylalanine ≥98%
Leverandør: Alfa Aesar
Synonymer: Fmoc-Phe-OHN-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-phenylalanineN-α-Fmoc-L-Phenylalanine
Formel: C₂₄H₂₁NO₄
MW: 387,4 g/mol
Smeltepunkt: 180…185 °C
MDL nummer: MFCD00037128
CAS-nummer: 35661-40-6
EINECS: 252-661-1
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Fp Art.nr Antall
25 g B21210.14
5 g B21210.06
Utvid alle / Skjul alle
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
SPESIFIKASJONER
Smeltepunkt 180-185°
Formel vegt 387.44
CAS-nr 35661-40-6
Renhet 98+%
Lagringstemp 2°C to 8°C
Molekylformel C24H21NO4
MDL No. MFCD00037128
Optical rotation -40° (c=1 in DMF)
Beilstein reference 3597808
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall