Fmoc-L-phenylalanine
Leverandør: Molekula
Synonymer: N-α-Fmoc-L-PhenylalanineN-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-phenylalanineFmoc-Phe-OH
MOLEM37869179EA 1700 NOK
MOLEM37869179
Fmoc-L-phenylalanine
Fmoc-L-phenylalanine
Formel: C₂₄H₂₁NO₄
MW: 387,4 g/mol
MDL nummer: MFCD00037128
CAS-nummer: 35661-40-6
EINECS: 252-661-1
FN: 0000