Zirkonium(IV)oksid (ZrO₂:Y₂O₃ - 92:8%) (w/w) ≥99.95% (metals basis excluding Hf) stabilised, pulver -325 Mesh
Leverandør: Alfa Aesar
Stabilisering: Stabilised with Ytria (Y₂O₃) 8%
Formel: ZrO₂
MW: 123,22 g/mol
Kokepunkt: ∼5000 °C
Smeltepunkt: ∼2700 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011310
CAS-nummer: 1314-23-4
EINECS: 215-227-2
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Fp Art.nr Antall
100 g 45562.22
500 g 45562.36
Utvid alle / Skjul alle
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
SPESIFIKASJONER
Smeltepunkt ca 2700°
CAS-nr 1314-23-4
Renhet 99.95%
Fyskisk form -325 Mesh Powder
Molekylformel ZrO2 + 8% Y2O3
MDL No. MFCD00145546
Merck reference 14,10180
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall