5-Chloro-3-phenyl-2,1-benzisoxazole ≥98%
Leverandør: Alfa Aesar
Warning
B23130.30EA 2475 NOK
B23130.30 B23130.09 B23130.18
5-Chloro-3-phenyl-2,1-benzisoxazole ≥98%
5-Chloro-3-phenyl-2,1-benzisoxazole
Formel: C₁₃H₈ClNO
MW: 229,67
Smeltepunkt: 114…117 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00014573
CAS-nummer: 719-64-2
EINECS: 211-950-2
FN: 0000