5-Chloro-3-phenyl-2,1-benzisoxazole ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Warning
TCIAC1687-25GEA 410 NOK
TCIAC1687-25G
5-Chloro-3-phenyl-2,1-benzisoxazole ≥96.0% (by GC)
5-Chloro-3-phenyl-2,1-benzisoxazole
Formel: C₁₃H₈ClNO
MW: 229,67 g/mol
MDL nummer: MFCD00014573
CAS-nummer: 719-64-2
EINECS: 211-950-2
https://no.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/88/96/28938896.jpg
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 114.0 to 117.0 deg-C