Potassium-4-(furfurylaminocarbonyl)phenyltrifluoroborate
Leverandør: Alfa Aesar
Warning
H51147.03EA 645 NOK
H51147.03 H51147.06
Potassium-4-(furfurylaminocarbonyl)phenyltrifluoroborate
Potassium-4-(furfurylaminocarbonyl)phenyltrifluoroborate
Formel: C₁₂H₁₀BF₃KNO₂
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD11977716
FN: 0000