Vårt Oslo-kontor flytter den 25. mars 2019 til Brynsalleen 4, 0667 Oslo
Isosorbide dimethyl ether ≥98%
Leverandør: Alfa Aesar
Formel: C₈H₁₄O₄
MW: 174,20
Kokepunkt: 93…95 °C (0,1 mmHg)
Smeltepunkt: –70 °C
Tetthet: 1,165
Flash punkt: 108 °C (226 °F)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00064828
CAS-nummer: 5306-85-4
EINECS: 226-159-8
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Fp Art.nr Antall
100 g A17516.22
25 g A17516.14
Utvid alle / Skjul alle
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
SPESIFIKASJONER
Smeltepunkt -70°
Formel vegt 174.20
CAS-nr 5306-85-4
Renhet 98%
brytningsindeks 1.4620
Flammepunkt 108°(226°F)
kokepunkt 93-95°/0.1mm
Molekylformel C8H14O4
MDL No. MFCD00064828
Beilstein reference 80854
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall