SPESIFIKASJONER
Smeltepunkt | 56-64° | ||
Formel vegt | 146.14 | ||
CAS-nr | 652-67-5 | ||
Renhet | 98% | ||
Lukt | Odourless | ||
Molekylformel | C6H10O4 | ||
MDL No. | MFCD00064827 | ||
Optical rotation | +45° (c=3 in water) | ||
Merck reference | 14,5224 | ||
Beilstein reference | 80510 |