1-(2-Furoyl)piperazine ≥98%
Leverandør: Alfa Aesar
Warning
A16773.14EA 950 NOK
A16773.14 A16773.22 A16773.36
1-(2-Furoyl)piperazine ≥98%
1-(2-Furoyl)piperazine
Formel: C₉H₁₂N₂O₂
MW: 180,21
Kokepunkt: 137…140 °C (0,1 mmHg)
Smeltepunkt: 66…70 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00038831
CAS-nummer: 40172-95-0
EINECS: 254-823-7
FN: 0000