Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)phosphinic chloride 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: BOP-Cl
ACRO310060050EA 1200 NOK
ACRO310060050 ACRO310060250
Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)phosphinic chloride 97%
Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)phosphinic chloride
Formel: C₆H₈ClN₂O₅P
MW: 254,6 g/mol
Smeltepunkt: 191 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00010077
CAS-nummer: 68641-49-6
FN: 1759
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 %