Vårt Oslo-kontor har flyttet til Brynsalleen 4, 0667 Oslo
TBTU (O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate)
Leverandør: Acros Organics
Danger
ACRO303180050 ACRO303180250
TBTU (O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate)
Formel: C₁₁H₁₆BF₄N₅O
MW: 321,1 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00077413
CAS-nummer: 125700-67-6
EINECS: 000-000-0
FN: 1325
ADR: 4.1,II
Order Now
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥200°C
Loss on drying ≤1 %
HPLC ≥98.5 %
BESTILL
RELATERT INFORMASJON
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall