2-Methyl-4-phenylthiazol ≥97%
Leverandør: Alfa Aesar
H51728.06EA 2900 NOK
H51728.06 H51728.03
2-Methyl-4-phenylthiazol ≥97%
2-Methyl-4-phenylthiazol
Formel: C₁₀H₉NS
MW: 175,25
Smeltepunkt: 51…56 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00489998
CAS-nummer: 1826-16-0
FN: 0000