4-Methyl-2-(2-pyridinyl)-5-thiazolecarboxylic acid ≥97%
Leverandør: Alfa Aesar
Warning
Formel: C₁₀H₈N₂O₂S
MW: 220,25
Smeltepunkt: 224…228 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD01316364
CAS-nummer: 34418-48-9
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Fp Art.nr Antall
1 g H51711.03
5 g H51711.06
Utvid alle / Skjul alle
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
SPESIFIKASJONER
Smeltepunkt 224-228°
Formel vegt 220.25
CAS-nr 34418-48-9
Renhet 97%
Molekylformel C10H8N2O2S
MDL No. MFCD01316364
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall