4-Methyl-2-(2-pyridinyl)-5-thiazolecarboxylic acid
Leverandør: Cayman Chemical
CAYM13047-500EA
1750
NOK
CAYM13047-500
CAYM13047-100
CAYM13047-250
CAYM13047-1
4-Methyl-2-(2-pyridinyl)-5-thiazolecarboxylic acid
4-Methyl-2-(2-pyridinyl)-5-thiazolecarboxylic acid
Formel:
C₁₀H₈N₂O₂S MW: 220,25 g/mol |
MDL nummer:
MFCD01316364 CAS-nummer: 34418-48-9 |