2-(3-Pyridinyl)-4-thiazolecarboxylic acid ≥97%
Leverandør: Alfa Aesar
Warning
H51838.06EA 4100 NOK
H51838.06 H51838.03
2-(3-Pyridinyl)-4-thiazolecarboxylic acid ≥97%
2-(3-Pyridinyl)-4-thiazolecarboxylic acid
Formel: C₉H₆N₂O₂S
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00052304
CAS-nummer: 39067-29-3
FN: 0000