2-(4-Pyridinyl)-4-thiazolecarboxylic acid ≥97%
Leverandør: Alfa Aesar
Warning
B20457.03EA 865 NOK
B20457.03 B20457.06 B20457.14
2-(4-Pyridinyl)-4-thiazolecarboxylic acid ≥97%
2-(4-Pyridinyl)-4-thiazolecarboxylic acid
Formel: C₉H₆N₂O₂S
Smeltepunkt: >300 °C (dec.)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00171745
CAS-nummer: 21278-86-4
FN: 0000