1,1'-Carbonyldi(1H-1,2,4-triazole) ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI EUROPE
Danger
TCIAC2325-5GEA 900 NOK
TCIAC2325-5G TCIAC2325-25G
1,1'-Carbonyldi(1H-1,2,4-triazole) ≥97.0% (by titrimetric analysis)
1,1'-Carbonyldi(1H-1,2,4-triazole)
Formel: C₅H₄N₆O
MW: 164,1249 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00043399
CAS-nummer: 41864-22-6
https://no.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/93/27/28939327.jpg
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 148.0 to 152.0 deg-C