1,4-Bis(methylamino)-9,10-anthraquinone, Sigma-Aldrich®
SIAL367648-5GEA 675 NOK InStock
SIAL367648-5G
1,4-Bis(methylamino)-9,10-anthraquinone, Sigma-Aldrich®
1,4-Bis(methylamino)-9,10-anthraquinone
Formel: C₁₆H₁₄N₂O₂
MW: 266,29 g/mol
MDL nummer: MFCD00001198
CAS-nummer: 2475-44-7
EINECS: 219-602-1
FN: 0000
Bestill nå
BESTILL
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall