Samarium diiodide 1 M in THF stabilised, AcroSeal®
Leverandør: Acros Organics
Danger
Stabilisering: Stabilised with Sm
Formel: SmI₂
MW: 404,17 g/mol
Tetthet: 0,922
Flash punkt: –17 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00058873
CAS-nummer: 32248-43-4
FN: 2056
ADR: 3,II
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Blue-green to dark blue Solution
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Pakketype Fp Art.nr Antall
AcroSeal glass bottle 100 ml ACRO294991000
Utvid alle / Skjul alle
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
SPESIFIKASJONER
Tetthet 0.922
Flammepunkt -17°C
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall