L-Glutamic acid 5-benzyl ester 99%
Leverandør: Thermo Scientific
ACRO225670250EA
3425
NOK
ACRO225670250
ACRO225670010
ACRO225670050
L-Glutamic acid 5-benzyl ester 99%
L-Glutamic acid 5-benzyl ester
Formel:
C₁₂H₁₅NO₄ MW: 237,3 g/mol Smeltepunkt: 162…167 °C Lagringstemperatur: Kjøleskap |
MDL nummer:
MFCD00002633 CAS-nummer: 1676-73-9 EINECS: 216-826-1 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥98.5 % |
Specific optical rotation | +26° to +29° (20°C, 589 nm) (c=2, 1N HCl) |