1-Benzyl-4-cyano-4-hydroxypiperidine ≥98%
Leverandør: Acros Organics
ACRO136860100EA 630 NOK
ACRO136860100
1-Benzyl-4-cyano-4-hydroxypiperidine ≥98%
1-Benzyl-4-cyano-4-hydroxypiperidine
Formel: C₁₃H₁₆N₂O
MW: 216,29
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00023752
CAS-nummer: 6094-60-6
EINECS: 228-043-2
FN: 3439
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow to beige Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95°C to 102°C
GC ≥97.5 %