Chromone-3-carboxaldehyde ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
TCIAO0291-5GEA
385
NOK
TCIAO0291-5G
TCIAO0291-25G
Chromone-3-carboxaldehyde ≥98.0% (by GC)
Chromone-3-carboxaldehyde
Formel:
C₁₀H₆O₃ MW: 174,16 g/mol |
MDL nummer:
MFCD00014667 CAS-nummer: 17422-74-1 EINECS: 241-451-5 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 151.0 to 154.0 deg-C |