Vårt Oslo-kontor har flyttet til Brynsalleen 4, 0667 Oslo
Dicyclohexylchlorophosphine ≥97%
Leverandør: Acros Organics
Danger
ACRO353290010 ACRO353290050
Dicyclohexylchlorophosphine ≥97%
Formel: C₁₂H₂₂ClP
MW: 232,73 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00014294
CAS-nummer: 16523-54-9
EINECS: 000-000-0
FN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5310 to 1.5340 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥96.0 % (ex Cl)
BESTILL
RELATERT INFORMASJON
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall