Tricaine methanesulphonate ≥98%
Leverandør: Acros Organics
Warning
ACRO118002500 ACRO118000100 ACRO118000500
Tricaine methanesulphonate ≥98%
Formel: C₁₀H₁₅NO₅S
Smeltepunkt: 146…150 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00013176
CAS-nummer: 886-86-2
EINECS: 212-956-8
FN: 0000
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Powder
BESTILL
RELATERT INFORMASJON
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall