Tricaine methanesulphonate
Leverandør: RESEARCH ORGANICS
RESERES1347A-A102XEA 2175 NOK
RESERES1347A-A102X RESERES1347A-A103X
Tricaine methanesulphonate
Tricaine methanesulphonate
Formel: C₁₀H₁₅NO₅S
MW: 261,29 g/mol
MDL nummer: MFCD00013176
CAS-nummer: 886-86-2
EINECS: 212-956-8
FN: 0000